Få mere at vide
BTX™ 96-brønds engangselektroporationsplade
Description
Prøv mange forskellige elektroporationsbetingelser (celletæthed, buffer, pulsspænding og bredde osv.) at finde den højeste transfektionseffektivitet, hurtigt og nemt med ECM 830HT, ECM630 HT eller den Gemini X2 HT Elektroporationssystemer.
- Standard multi-brønd formater
- Biokompatible materialer
Det er som 96 elektroporationskuvetter i én praktisk tallerken.
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Elektroporation med høj gennemstrømning |
| Til brug med (udstyr) | BTX Systemer med høj kapacitet |
| Oversigt | 96-brønds engangselektroporationsplade, 2 mm mellemrum, 100μ L, 1 plade |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse (engelsk) Gap | 0,08 tommer. |
| Størrelse (metrisk) Gap | 2 mm |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Pulsform | Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge |
| High-throughput kompatibilitet | Ja |