Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 50 kasser |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | 96-brønds opbevaringsmikroplader |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 1300μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.000μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |