Få mere at vide
Fisherbrand™ 96-Nå DeepWell™ Polypropylen mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11391555 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Volumen (metrisk) Nå:
1300μ l
2 ml
2000μ l
Volumen (metrisk) Virker:
1.000μ l
1900μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 11391555
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring på grund af polypropylens lavbindingsegenskaber.
Ideel til opbevaring på grund af polypropylens lavbindingsegenskaber
  • Tilpas endnu større arbejdsvolumener; op til 1,0 ml eller 2,0 ml lagervolumen pr. brønd
  • Proteiner og DNA vil ikke klæbe til PP, hvilket muliggør fuldstændig prøvegenvinding.
  • Naturlig farve
  • Ikke-steril og steril tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 2000μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1900μ L
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Til opbevaring af lavbindende egenskaber af polypropylen
Mængde 60/Cs.