Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
Beschreibung
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop method
Serviceplan
No
Garantie
No
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Product Type | Crystallization Microplate |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Volume (Metric) Well | 1.9 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Surface Treatment | Untreated |
| Well Shape | Round |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?