Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønd CrystalQuick™ krystallisationsmikroplader
Beskrivelse
- Ikke-steril
- Polystyren
- Gode optiske egenskaber
- Med krystallisationsbrønd pr. reservoir
- Alfanumerisk brøndkodning
- Med CrystalDrop™ låg er der mulige eksperimenter med sitting drop og hanging drop metho
Serviceplan
Nej
garanti
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | LBR |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 1,9 μl |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Non-treated |
| Well Shape | Rund |
| Vis mere |