Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds skorstensdesignede mikroplader med rund (U) bund
Farve:
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Ikke-pyrogen
- Konisk brønddesign med flad bund
- Sikrer nøjagtig pipettering
- Reducerer dødvolumen af brønd
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Forhindrer opsugning
Tekniske data
Tekniske data
| Udbrudt | Nej |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Indbindingstype | Ikke bindende |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |