Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds skorstensdesignede mikroplader med rund (U) bund
Artikelnummer. 10779984
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet unitSize
10779984 Neutral Steril -
10440912 Sort Ikke steril Pakke med 100
10304822 Grøn Ikke-steril -
13052133 Rød Ikke-steril -
10433075 Hvid Ikke-steril -
13072133 Gul Ikke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10779984 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 650261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til high-throughput screening i cellebaserede testsystemer.
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with round (U) bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Without Lid
Array 8 x 12
Farve Neutral
Materiale Polypropylene
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Well Shape Round Bottom (U-well)
Mængde 100/Cs.