Få mere at vide
Greiner Bio-One 96-brønds skorstensdesignede mikroplader med rund (U) bund
Artikelnummer. 10440912
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Neutral
Rød
Sort
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet unitSize
10440912 Sort Ikke steril Pakke med 100
10779984 Neutral Steril -
10304822 Grøn Ikke-steril -
13052133 Rød Ikke-steril -
10433075 Hvid Ikke-steril -
13072133 Gul Ikke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10440912 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 650209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til high-throughput screening i cellebaserede testsystemer.
  • Ikke-pyrogen
  • Konisk brønddesign med flad bund
  • Sikrer nøjagtig pipettering
  • Reducerer dødvolumen af brønd
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Forhindrer opsugning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udbrudt Nej
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indbindingstype Ikke bindende
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 355μ L
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Maks. RCF 4800 xg (svingende skovlrotor)
nr. pr. sag 100
Mængde 100/Cs.
RNase fri Ja
Vel Farve Sort
Well Design Skorsten