Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, halvt areal mikroplade
Shop alle Corning produkter
Emballage:
20 stk., 100 stk.
4/Pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 16
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Halv-areal |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 4/Pk |
| Indbindingstype | TC-behandlet |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Til brug med (udstyr) | Til cellebaserede assays med højt indhold ved hjælp af billeddannelsessystemer |
| Materiale | Cycloolefin copolymer |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |