Få mere at vide
Fisherbrand™ 96 PP brøndplade med 96 glasindsats og PE snaphætter med septum Artikelnummer.: 11531404
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ 96 PP brøndplade med 96 glasindsats og PE snaphætter med septum
Artikelnummer. p-7113866 Shop alle Fisherbrand produkter
1200μ L, Rund, Hver
Samlet volumen (metrisk) Well:
200 μL
400μ L
1000 μL
1200μ L
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11531404
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Til komplekse UHPLC-, LC- og GC-applikationer
  • 96 Brønde
  • Silikone/PTFE
  • Klar
  • Glas
  • Plader mødes ANSI og SBS standarder
  • Forskellige tætningsmuligheder
  • Kromatografi testet
  • Ingen leeching på grund af high-end materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Glas
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 1200μ L
Well Shape Rund
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 96 PP brøndplade med 96 glasindsats og PE snaphætter med septum >