Få mere at vide
Fisherbrand™ 96 PP brøndplade med 96 glasindsats og PE snaphætter med septum
Artikelnummer. 11859620 Shop alle Fisherbrand produkter
Samlet volumen (metrisk) Well:
200 μl
400μ L
1000 μl
1200μ L
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11859620
Til komplekse UHPLC-, LC- og GC-applikationer
  • 96 Wells
  • Silicone/PTFE
  • Clear
  • Glass
  • Plates meet ANSI and SBS standards
  • Different sealing options
  • Chromatography tested
  • No leeching due to high-end material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Clear
Materiale Glass
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 200 μl
Well Shape Flad bund (F-brønd)