Få mere at vide
Fisherbrand™ 96 PP brøndplade med 96 glasindsats og PE snaphætter med septum
Artikelnummer. 11531404 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
200 μl
400μ L
1000 μl
1200μ L
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Tilspidsning
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Well Shape Pakningsstørrelse
11531404 1200μ L Rund Hver
11859620 200 μl Flad bund (F-brønd) Hver
11521404 400μ L Tilspidsning Hver
12940851 1000 μl Rund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11531404
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til komplekse UHPLC-, LC- og GC-applikationer
  • 96 Brønde
  • Silikone/PTFE
  • Klar
  • Glas
  • Plader mødes ANSI og SBS standarder
  • Forskellige tætningsmuligheder
  • Kromatografi testet
  • Ingen leeching på grund af high-end materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Glas
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 1200μ L
Well Shape Rund