Få mere at vide
Labcon™ 96-pladser PCR røropbevaringsstativ
Artikelnummer. 17557896 Shop alle Labcon produkter
Farve:
Grøn, Klar
Artikelnummer. 17557896
Brand: Labcon™ 30405000009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette PCR røropbevaringsstativ leveres komplet med et klart låg.
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn, Klar
Til brug med (udstyr) PCR rør