Få mere at vide
Bel-Art™ 96 Deep-Well-plader, kompatibel med automatisering
Shop alle SP Scienceware produkter
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Samlet volumen (metrisk) Well:
2 ml
2,2 ml
Beskrivelse
- Anvendes med flerkanalspipetter eller med automatiseringssystemer
- Fremstillet af ny polypropylen
- DNase, RNase, pyrogenfri
- Fremstillet i klasse 8 renrum
- Alfanumerisk markering og skærevinkelmærke for nem reference
- Kan opbevares ved -80° C
- Autoklaverbar op til 121° C
- CE-mærke
Typer:
- V-bund form
- For nem prøveudtagning
- U-bund form
- Ideel til agglutination eller applikationer, hvor let omrøring er nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Automation kompatibel, CE-mærket |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -80° C |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klarhed |
| Produkttype | Brøndplade |
| Til brug med (udstyr) | Flerkanalspipetter eller automationssystemer |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |