Få mere at vide
Eppendorf™ 96-kanals dispenserhoveder
Artikelnummer. 30040081 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Enheden holder:
0,5 til 300μ L
5 til 1000μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enheden holder
30040081 0,5 til 300μ L
30040079 5 til 1000μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30040081 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5069000527
 Begrænset vare
På lager
Til brug med epMotion™ 96 Flex i hårdt etui. Kræver basisenhed til drift.
  • Til brug med epMotion™ 96 Flex (ikke inkluderet)
  • Intuitiv semi-automatiseret håndtering af 96- og 384-brønds plader
  • Kalibreret iflg ISO 23783-2 standarder
  • Inkluderer hårdt etui til transport og opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenseringshoved
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Enheden holder 0,5 til 300μ L
Til brug med (applikation) Cellekultur, Molekylærbiologi
Til brug med (udstyr) epMotion™ 96 Flex, og epT.I.P.S.™ Motion Reload System
Mængde 1 stk.
Vægt (engelsk) 4.6 lb.
Vægt (metrisk) 2.1 kg
nr. pr. pakke 1 hv.