Få mere at vide
Eppendorf™ 96-kanals dispenserhoveder
Shop alle Eppendorf produkter
Enheden holder:
0,5 til 300μ L
5 til 1000μ L
Beskrivelse
- Til brug med epMotion™ 96 Flex (ikke inkluderet)
- Intuitiv semi-automatiseret håndtering af 96- og 384-brønds plader
- Kalibreret iflg ISO 23783-2 standarder
- Inkluderer hårdt etui til transport og opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispenseringshoved |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Enheden holder | 5 til 1000μ L |
| Til brug med (applikation) | Cellekultur, Molekylærbiologi |
| Til brug med (udstyr) | epMotion™ 96 Flex, og epT.I.P.S.™ Motion Reload System |
| Operativsystem | Luftpude system |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (engelsk) | 6.0 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.7 kg |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |