Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3730 xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 50 cm
Artikelnummer. 15879766
Skift visning
Mængde:
1 Array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15879766 1 Array Hver
1 options
Artikelnummer. 15879766 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4331246
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hvert array indeholder 96 kapillærer (50 cm i længden) til brug med Applied Biosystems 3730XL DNA-analysator
Dette er et kapillarsystem for Applied Biosystems™ 3730XL DNA analysator.
  • Brug pr. array: 300 kørsler (med brug af Applied Biosystems reagenser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapillær længde 50 cm
Indhold og opbevaring Hvert array indeholder 96 kapillærer (50 cm i længden) til brug med Applied Biosystems 3730xl DNA-analysator.
Vi garanterer ydeevnen af 3730 Kapillar-arrays op til 300 kørsler og inden for 1 år efter køb.
Format Kapillær Array
Til brug med (udstyr) 3730xl DNA-analysator
Til brug med (applikation) Sequencing
Antal kapillærer 96 Kapillærer
Produkttype DNA-analysator 96-kapillærarray
Mængde 1 Array