Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3730 xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm
Tienda Applied Biosystems ProductosDescription
Includes
Hvert array indeholder 96 kapillærer (36 cm i længden) til brug med Applied Biosystems 3730xl DNA analysator.
Anvendes til sekventering, mikrosatellit, SNP-genotypebestemmelse og fragmentanalysekørsler.
Order Info
Hver
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Softwaretype | Fragmentanalyse |
| Mængde | 1 array |
| Til brug med (udstyr) | 3730xl DNA-analysator |
| Længde (metrisk) | 36 cm (kapillær) |
| Antal kapillærer | 96 Kapillærer |
| Produkttype | Kapillær Array |
| Kapillær længde | 36 cm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Hvert array indeholder 96 kapillærer (36 cm i længden) til brug med Applied Biosystems 3730xl DNA-analysator. Vi garanterer ydeevnen af 3730 Kapillar-arrays op til 300 kørsler og inden for 1 år efter køb. |