Få mere at vide
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9598.0
- Sizes: 38 to 48
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Til brug med (udstyr) | Uvex Naturform |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 45 |
| Engangs | Reusable |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard width |
| Latex fri | Yes |
| Vandtæt | No |