Få mere at vide
uvex 95798 Indersål Til Uvex 1 Sport - Bredde 11
Artikelnummer. 17298981 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17298981 51
17248971 35
17258971 36
17268971 37
17278971 38
17288971 39
17298971 40
17208981 41
17218981 42
17228981 43
17238981 44
17248981 45
17258981 46
17268981 47
17278981 48
17288981 49
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 17298981 Leverandør uvex Leverandørnr. 9579851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 DKK
    138.47 DKK / 1 par
    Spare 11.53 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Komfortabel klimatisk indersål med antistatiske egenskaber til Uvex 1 Sport
  • Fodstøddæmpning i fuld overflade
  • Meget åndbart og fugtabsorberende materiale
  • Stødabsorberende zoner understøtter naturlig fodbevægelse
  • Hudkompatibilitet og behagelig overfladestruktur
  • Understøtter fodbuen
  • Artikel nr. 9579.8
  • Størrelser: 35 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Uvex 1 Sport
Materiale Microvelour
Størrelse 51
Engangs Engangsbrug
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
Produkttype Indlægssåler