Få mere at vide
uvex 95798 Indersål Til Uvex 1 Sport - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Beskrivelse
- Fodstøddæmpning i fuld overflade
- Meget åndbart og fugtabsorberende materiale
- Stødabsorberende zoner understøtter naturlig fodbevægelse
- Hudkompatibilitet og behagelig overfladestruktur
- Understøtter fodbuen
- Artikel nr. 9579.8
- Størrelser: 35 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Uvex 1 Sport |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 39 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Latex fri | Ja |
| Vandtæt | Nej |
| Produkttype | Indlægssåler |