Få mere at vide
uvex 9320 Megasonic sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Grå
Klar
Beskrivelse
- Revolutionerende linsedesign har et enestående synsfelt med optisk klasse 1-klarhed i alle retninger
- Sporty, ergonomisk design er behageligt for beskyttelse uden distraktion
- Over-the-glass-kompatibel for at give ekstra beskyttelse til brugere, der også har brug for receptpligtige briller
- Fleksibel ramme og ekstra bred pandebånd for forbedret pasform og komfort
- Meget kompatibel med andre former for PPE
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Supravision Excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Farve | Blå |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Anti-dug beskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, Sundhedspleje |
| Ramme farve | Antracit |
| Model- | 9320 Megasonic |
| Ventilationsdetaljer | Indirekte ventilation |
| Vis mere |