Få mere at vide
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17247331 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
17247331 Grå
17237331 Klar
17227331 Lysebrun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17247331 Leverandør uvex Leverandørnr. 9309286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    124.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.34 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Funktionelle, vidsynsbriller med supravision belægningsteknologi for at give et klart synsfelt selv i ekstreme klimaer.
  • Kompakte, vidsynsbriller med supervision ekstrem belægning
  • Et i-gonomics produkt, der kombinerer komfort med et ergonomisk design
  • Blødt pande- og næsestykke støbt direkte på linsen
  • Let tekstil pandebånd for en sikker og behagelig pasform
  • Letvægtskonstruktion vejer kun 34 gram
  • Kan nemt kombineres med andre former for PPE
  • Betegnelse: 3 (væsker), 4 (groft støv) og T (ekstreme temperaturer)
Supravision Extreme Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsetype Supravision Extreme
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Grå
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Ramme farve Sort, hvid
Model- 9309 Pheos C x 2 Sonic
Transmissionsværdi 0.23
Vægt (metrisk) 34 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 3 4 BT CE - 5-2,5 W 1 BT KN CE
Mekanisk styrke B (120 m/s)