Beskrivelse
- Kompakte, vidsynsbriller med supervision ekstrem belægning
- Et i-gonomics produkt, der kombinerer komfort med et ergonomisk design
- Blødt pande- og næsestykke støbt direkte på linsen
- Let tekstil pandebånd for en sikker og behagelig pasform
- Letvægtskonstruktion vejer kun 34 gram
- Kan nemt kombineres med andre former for PPE
- Betegnelse: 3 (væsker), 4 (groft støv) og T (ekstreme temperaturer)
Supravision Extreme Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast
- Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Supravision Extreme |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Anti-dug beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Sort, hvid |
| Model- | 9309 Pheos C x 2 Sonic |
| Vægt (metrisk) | 34 g |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?