Få mere at vide
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Beskrivelse
- Kompakte, vidsynsbriller med supervision ekstrem belægning
- Et i-gonomics produkt, der kombinerer komfort med et ergonomisk design
- Blødt pande- og næsestykke støbt direkte på linsen
- Let tekstil pandebånd for en sikker og behagelig pasform
- Letvægtskonstruktion vejer kun 34 gram
- Kan nemt kombineres med andre former for PPE
- Betegnelse: 3 (væsker), 4 (groft støv) og T (ekstreme temperaturer)
Supravision Extreme Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast
- Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsetype | Supravision Extreme |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Lysebrun |
| Produkttype | Anti-dug beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Sort, hvid |
| Model- | 9309 Pheos C x 2 Sonic |
| Vægt (metrisk) | 34 g |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |