Få mere at vide
uvex 9302 Ultrasonic CR Safety Clean Room Autoklavebriller
Artikelnummer. 15316142 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
15316142 Autoklaverbar Hver
1 options
Artikelnummer. 15316142 Leverandør uvex Leverandørnr. 9302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 DKK
    271.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.73 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Autoklaverbare fuldsynsbriller kombinerer høj mekanisk stivhed med maksimal bærekomfort. Disse beskyttelsesbriller trykker eller klemmer aldrig, selv når de bæres konstant. Fleksibel blød komponent tilpasser sig brugerens ansigt og sikrer fuld sidebeskyttelse af øjenområdet, også for dem, der bruger briller.
Ultralydsapparatet uvex har fremragende ventilation, hvilket sikrer, at klimaet omkring øjnene er behageligt og ikke irriterende. Et sporty design, et bredt panoramasynsfelt og hurtigt og let udskiftelige linser understreger yderligere fordelene ved disse topbriller. Den autoklavable CR-variant står for professionel beskyttelse i laboratorier, klinikker, renrum eller fødevareproduktion.
Generelle kendetegn
  • Briller i sporty design, også velegnede som overspecs
  • Linser kan skiftes
  • Rammefarver: klar, hvid
  • PC-objektiv, klar
Beskyttelsesfunktioner
  • Certificeret efter EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Mærkning: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
  • Pålidelig UV 400-beskyttelse
  • Høj mekanisk styrke (B: 120 m/s)
Komfortfunktioner
  • Autoklaverbar og kemikalieresistent, anti-tåge indvendigt, ekstremt ridsebestandig udenpå (uvex supravision clean)
  • Bredt panoramasynsfelt
  • Ingen trykproblemer ved langvarigt slid takket være kombinationen af hårde og bløde komponenter
Applikationer
  • Uvex Supravision Clean: Sterile arbejdsmiljøer (laboratorier, hospitaler, renrum, fødevareproduktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Linsetype Uvex Supravision Clean
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Farve Klar, hvid
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 170:1994
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Klarhed
Materiale til pandebånd Silikone
Inkluderer Pandebånd
Model- 9302 Ultralyd
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard