Få mere at vide
uvex 9302 Ultrasonic CR erstatningslinse
Artikelnummer. 17227321 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
17227321 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 17227321 Leverandør uvex Leverandørnr. 9302259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    114.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.90 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Farveløs erstatningslinse med supravision CR-coating, velegnet til autoklavesterilisering.
  • Farveløs erstatningslinse
  • Supravision Clean belægning
  • Velegnet til autoklave sterilisering
  • UV 2-1,2 beskyttelse
Supravision Clean Coating
  • Interiør: Autoklaverbar, kemikaliebestandig og anti-dug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til sterile arbejdsmiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Clean
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Udskiftningslinse
Model- Ultralyd CR
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mærkning 2C-1.2