Få mere at vide
uvex 9301 Ultravision Wide-Vision sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15386122 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsetype:
Udskiftelig med to afrivningsfilm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linsetype Pakningsstørrelse
15386122 Udskiftelig med to afrivningsfilm Hver
1 options
Artikelnummer. 15386122 Leverandør uvex Leverandørnr. 9301813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    129.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.69 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ultravisionsbriller har et smart designet ventilationssystem for at forhindre dug og er særligt velegnede til brug med åndedrætsværn.
  • Smart designet ventilationssystem hjælper med at forhindre dug
  • Designet er særligt velegnet til brug med åndedrætsværn
  • Bredsynsbriller kan bæres komfortabelt over receptpligtige briller
  • Certificeret i overensstemmelse med EN 166 (personlig øjenbeskyttelse) og EN 170 (UV-filtre)
  • Supravision excellence coating er ekstremt ridse- og kemikaliebestandig på ydersiden og anti-dug på indersiden
  • Linser kan udskiftes for at forlænge beskyttelsesbrillernes levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Udskiftelig med to afrivningsfilm
Linsebelægning Anti-dug
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Ramme farve Gennemsigtig grå
Model- 9301 Ultravision (Wide-Vision)
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE