Få mere at vide
uvex 9301 Ultravision ventilerede beskyttelsesbriller
Shop alle Uvex produkter
:
Klar
Beskrivelse
- Ergonomisk designet fuldsynsbriller med et sofistikeret ventilationssystem
- Velegnet til arbejdere, der også har brug for receptpligtige briller
- Grå-transparent stel med klar, polycarbonat linse
- Linser har supravision plus belægning
- Ideel beskyttelse til olie& gasindustrien
Supravision Plus belægning
- Indvendigt: Antidug
- Uden for: Antidug, ridsefast
- Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Supravision Plus |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Farve | Klarhed |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Anti-dug beskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Olie- og gasindustrien |
| Ventilationsdetaljer | Ventileret |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |