Få mere at vide
uvex 9301 Ultravision ventilerede anti-dug beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 17297311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Klar
Artikelnummer.
17297311 Klar
1 options
Artikelnummer. 17297311 Leverandør uvex Leverandørnr. 9301424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    123.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.21 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ergonomiske briller med fuld visning har en antidugbelægning og et sofistikeret ventilationssystem.
  • Ergonomisk designet fuldsynsbriller med et sofistikeret ventilationssystem
  • Velegnet til arbejdere, der også har brug for receptpligtige briller
  • Høj kvalitet, holdbart neopren pandebånd
  • Anti-dug belagt interiør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsebelægning Anti-dug
Farve Grå
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Materiale til pandebånd Neopren
Model- 9301 Ultravision
Ventilationsdetaljer Indirekte ventilation
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV380
Rammetype Standard
Mærkning W 166 34 CE - 2-1,2 W 1 FN CE