Få mere at vide
uvex 9301 Ultravision gastætte beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 17207321 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Gul
Artikelnummer.
17207321 Gul
1 options
Artikelnummer. 17207321 Leverandør uvex Leverandørnr. 9301613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 DKK
    130.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.82 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ergonomiske briller med fuld visning er gastætte og har en supervisionsbelægning.
  • Komfortable, ergonomisk designede briller med fuld visning
  • Velegnet til brillebrugere, ubegrænset udsyn fra siden, problemfri linseskift
  • Klar, polykarbonat linse med supravision excellence coating
  • Gastæt uden ventilationssystem
Supravision Excellence Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug
Oversigt Gastæt
Farve Gul
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-dug beskyttelsesbriller
Model- 9301 Ultravision
Ventilationsdetaljer Ikke ventileret
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 345 BT CE - 2C-1,2, W1 BTKN CE