Få mere at vide
uvex 9231 Polavision sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
:
Grå
Beskrivelse
- Polarisationsfilter beskytter pålideligt mod anstrengte øjne
- Særligt velegnet til reflekterende overflader som offshore, maritime forhold
- Beskytter mod refleksioner og optiske irritationer udendørs (f.eks. vandoverflader)
- Ridsesikker belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Vis mere |