Få mere at vide
uvex 9199 X-Fit sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17287301 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve unitSize
17287301 Ridsefast Klar -
17267311 Anti-dug, Ridsefast Ravgul Hver
17227311 Anti-dug, Ridsefast Klar Hver
17257311 Anti-dug, Ridsefast Grå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17287301 Leverandør uvex Leverandørnr. 9199085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.70 DKK
    63.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.24 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sporty briller med et let design, der giver optimal øjendækning og en høj grad af brugeraccept.
  • Sporty briller sikrer optimal dækning af hele øjenområdet
  • Innovativ hængslet sidearm for en personlig pasform
  • Letvægtsdesign vejer kun 23 gram
  • Metalfri
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
  • Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Sapphire
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Grå
Model- 9199 X-Fit
Vægt (metrisk) 23 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTK CE