Beskrivelse
- Sporty briller sikrer optimal dækning af hele øjenområdet
- Innovativ hængslet sidearm for en personlig pasform
- Letvægtsdesign vejer kun 23 gram
- Metalfri
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Supravision Excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Konstruktion |
| Ramme farve | Blå |
| Model- | 9199 X-Fit |
| Vægt (metrisk) | 23 g |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |