Få mere at vide
uvex 9199 X-Fit Pro sikkerhedsbriller Artikelnummer.: 17217311
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
uvex 9199 X-Fit Pro sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17217311 Shop alle Uvex produkter
Klar, Hver
Linsefarve:
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17217311
Brand: uvex 9199247
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Sikkerhedsbriller har et blødt næsestykke med et slående X-design for maksimal bærekomfort. Sidearme med blødt greb giver en trykfri pasform og er ekstremt kompatible med andre former for PPE.
  • Blødt næsestykke med et slående X-design for maksimal bærekomfort
  • Hård og blød materialekombination sikrer en trykfri pasform
  • Sidearms geometri er yderst kompatibel med andre former for PPE
  • Metalfri
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Blå, antracit
Model- 9199 X-Fit Pro
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 2C-1,2 W1 FTKN CE
Produkttitel
uvex 9199 X-Fit Pro sikkerhedsbriller >