Beskrivelse
- Sikkerhedsbriller med et moderne, sporty design
- Duo-sfærisk linse giver et stort synsfelt
- Kan nemt kombineres med andre former for PPE
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsetype | Duo-sfærisk |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (udstyr) | Høreværn, hjelme og bump caps |
| Ramme farve | Hvid, sort |
| Model- | 9198 Pheos CX2 |
| Transmissionsværdi | 0.23 |
| Ventilationsdetaljer | Ventileret |
| Vis mere |