Få mere at vide
uvex Pheos sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17297291 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Ravgul
Sølv spejl
Ramme farve:
Blå, Grå
Hvid, Limegrøn
Hvid, sort
Rød, Grå
Sort, Gul
Sort, lyseblå
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve Ramme farve Pakningsstørrelse
17297291 Anti-dug, Ridsefast Lysebrun Hvid, sort Hver
17267301 Anti-dug Sølv spejl Blå, Grå -
17257301 Anti-dug, Ridsefast Ravgul Sort, Gul -
17217301 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, lyseblå -
17227301 Anti-dug, Ridsefast Klar Blå, Grå -
17237301 Anti-dug, Ridsefast Klar Rød, Grå Hver
17207301 Anti-dug, Ridsefast Grå Hvid, sort -
17247301 Ridsefast Klar Blå, Grå -
15366082 Anti-dug, Ridsefast Klar Hvid, Limegrøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17297291 Leverandør uvex Leverandørnr. 9198064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 DKK
    112.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.64 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En blød komponent forbundet direkte til linsen giver optimal beskyttelse mod støv og vand. Det innovative X-tended Eyeshield tilpasser sig brugerens ansigt for øget komfort med X-Twist sidearmsteknologi for en sikker pasform.
  • Sikkerhedsbriller med et moderne, sporty design
  • Duo-sfærisk linse giver et stort synsfelt
  • Kan nemt kombineres med andre former for PPE
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
  • Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsetype Duo-sfærisk
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Lysebrun
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid, sort
Model- 9198 Pheos CX2
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning B 166 FT CE - 5-1,4 W 1 FTKN CE