Få mere at vide
uvex Pheos sikkerhedsbriller
Produktkod. 17247301 Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Ravgul
Sølv spejl
Ramme farve:
Blå, Grå
Hvid, Limegrøn
Hvid, sort
Rød, Grå
Sort, Gul
Sort, lyseblå
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17247301
Brand: uvex 9198275
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
En blød komponent forbundet direkte til linsen giver optimal beskyttelse mod støv og vand. Det innovative X-tended Eyeshield tilpasser sig brugerens ansigt for øget komfort med X-Twist sidearmsteknologi for en sikker pasform.
  • Sikkerhedsbriller med et moderne, sporty design
  • Duo-sfærisk linse giver et stort synsfelt
  • Kan nemt kombineres med andre former for PPE
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
  • Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
  • Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Duo-sfærisk
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Blå, Grå
Model- 9198 Pheos CX2
Ventilationsdetaljer Ventileret
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning B 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT K CE
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.