Få mere at vide
uvex Pheos sikkerhedsbriller
Shop All Uvex Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Ravgul
Sølv spejl
Ramme farve:
Blå, Grå
Hvid, Limegrøn
Hvid, sort
Rød, Grå
Sort, Gul
Sort, lyseblå
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Sikkerhedsbriller med et moderne, sporty design
- Duo-sfærisk linse giver et stort synsfelt
- Kan nemt kombineres med andre former for PPE
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Duo-sfærisk |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (udstyr) | Høreværn, hjelme og bump caps |
| Ramme farve | Sort, lyseblå |
| Model- | 9198 Pheos CX2 |
| Ventilationsdetaljer | Ventileret |
| Materiale | Polycarbonat |
| Show More |