Få mere at vide
uvex 9194 I-Works sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17277291 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Ravgul
Sølv spejl
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve
17277291 Anti-dug Sølv spejl
17267291 Anti-dug, Ridsefast Ravgul
17247291 Anti-dug, Ridsefast Klar
17257291 Anti-dug, Ridsefast Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17277291 Leverandør uvex Leverandørnr. 9194885
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Briller har et let, sporty design med panoramaglas for at sikre maksimal komfort, selv når de bæres i længere perioder.
  • Briller kombinerer et attraktivt udseende med robust kvalitet
  • Let, sporty design med panoramalinser sikrer maksimal komfort
  • Permanent anti-dug ydeevne, selv efter gentagen rengøring
  • Bløde, duo-komponent arme for et behageligt skridsikkert greb
  • Flad-ende armdesign med åbning til at fastgøre en nakkesnor
  • Fås med solskinfilter (9194885)
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsetype Panoramaudsigt
Linsebelægning Anti-dug
Filtertype Solskin
Linsefarve Sølv spejl
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort, Grå
Model- 9194 i-Works
Transmissionsværdi 0.53
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 5-1,7 W 1 FTN CE