Beskrivelse
- Briller kombinerer et attraktivt udseende med robust kvalitet
- Let, sporty design med panoramalinser sikrer maksimal komfort
- Permanent anti-dug ydeevne, selv efter gentagen rengøring
- Bløde, duo-komponent arme for et behageligt skridsikkert greb
- Flad-ende armdesign med åbning til at fastgøre en nakkesnor
- Fås med solskinfilter (9194885)
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsetype | Panoramaudsigt |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Ravgul |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort, Gul |
| Model- | 9194 i-Works |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |