Få mere at vide
uvex 9193 Sportstyle sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17297281 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Lysegrøn
Sølv spejl
Ramme farve:
Hvid, sort
Sort, Grå
Sort, Limegrøn
Sort, antracit
Sort, blå
Sort, hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve Ramme farve unitSize
17297281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Limegrøn -
17237291 Anti-dug Sølv spejl Sort, Grå -
15523427 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, blå Hver
17217291 Anti-dug Klar Sort, blå -
17207291 Anti-dug, Ridsefast Grå Sort, hvid -
17277281 Anti-dug, Ridsefast Lysebrun Hvid, sort -
17287281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Grå -
17227291 Anti-dug, Ridsefast Lysegrøn Sort, antracit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17297281 Leverandør uvex Leverandørnr. 9193265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.65 DKK
    85.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.07 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Innovative sikkerhedsbriller med et sporty design kombineret med maksimal funktionalitet og sikkerhed. Den fjerlette konstruktion vejer kun 23 gram, hvilket gør disse briller behagelige at have på i længere perioder.
  • Innovative sikkerhedsbriller har et sporty design, der kombinerer funktionalitet og sikkerhed
  • Fjerlet konstruktion vejer kun 23 gram
  • Blødt, justerbart næsestykke med bløde, skridsikre ørestykker for en trykfri pasform
  • Objektivets geometri sikrer optimalt udsyn
Supravision AR Coating
  • Indvendigt: Anti-reflekterende
  • Udvendigt: Anti-reflekterende
  • Ideel til arbejdsforhold med stærke eller blandede lysforhold
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Extreme Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Supravision Plus belægning
  • Indvendigt: Antidug og ridsefast
  • Udvendigt: Antidug og ridsefast
  • Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Supravision Variomatic Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Selvfarvede filtre bliver automatisk mørkere inden for 10 sekunder og lysner efter 30 sekunder
  • Velegnet til arbejdsområder med hyppige bevægelser indefra og udefra og fra lys til mørke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort, Limegrøn
Model- 9193 Sportstyle
Vægt (metrisk) 23 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE