Få mere at vide
uvex 9193 Sportstyle sikkerhedsbriller
Product Code. 17277281 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Lysegrøn
Sølv spejl
Ramme farve:
Hvid, sort
Sort, Grå
Sort, Limegrøn
Sort, antracit
Sort, blå
Sort, hvid
Unit Size:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Linsebelægning Linsefarve Ramme farve Unit Size
17277281 Anti-dug, Ridsefast Lysebrun Hvid, sort -
17237291 Anti-dug Sølv spejl Sort, Grå -
15523427 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, blå Hver
17217291 Anti-dug Klar Sort, blå -
17207291 Anti-dug, Ridsefast Grå Sort, hvid -
17297281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Limegrøn -
17287281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Grå -
17227291 Anti-dug, Ridsefast Lysegrøn Sort, antracit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17277281 Supplier uvex Supplier No. 9193064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    114.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.90 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Innovative sikkerhedsbriller med et sporty design kombineret med maksimal funktionalitet og sikkerhed. Den fjerlette konstruktion vejer kun 23 gram, hvilket gør disse briller behagelige at have på i længere perioder.
  • Innovative sikkerhedsbriller har et sporty design, der kombinerer funktionalitet og sikkerhed
  • Fjerlet konstruktion vejer kun 23 gram
  • Blødt, justerbart næsestykke med bløde, skridsikre ørestykker for en trykfri pasform
  • Objektivets geometri sikrer optimalt udsyn
Supravision AR Coating
  • Indvendigt: Anti-reflekterende
  • Udvendigt: Anti-reflekterende
  • Ideel til arbejdsforhold med stærke eller blandede lysforhold
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Extreme Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Supravision Plus belægning
  • Indvendigt: Antidug og ridsefast
  • Udvendigt: Antidug og ridsefast
  • Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Supravision Variomatic Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Selvfarvede filtre bliver automatisk mørkere inden for 10 sekunder og lysner efter 30 sekunder
  • Velegnet til arbejdsområder med hyppige bevægelser indefra og udefra og fra lys til mørke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsetype Supravision Extreme
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Lysebrun
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Hvid, sort
Model- 9193 Sportstyle
Vægt (metrisk) 23 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 5-1,4 W1 FTKN CE