Få mere at vide
uvex 9193 Sportstyle sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 17237291 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Lysebrun
Lysegrøn
Sølv spejl
Ramme farve:
Hvid, sort
Sort, Grå
Sort, Limegrøn
Sort, antracit
Sort, blå
Sort, hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve Ramme farve Pakningsstørrelse
17237291 Anti-dug Sølv spejl Sort, Grå -
15523427 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, blå Hver
17217291 Anti-dug Klar Sort, blå -
17207291 Anti-dug, Ridsefast Grå Sort, hvid -
17277281 Anti-dug, Ridsefast Lysebrun Hvid, sort -
17297281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Limegrøn -
17287281 Anti-dug, Ridsefast Klar Sort, Grå -
17227291 Anti-dug, Ridsefast Lysegrøn Sort, antracit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17237291 Leverandør uvex Leverandørnr. 9193885
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Innovative sikkerhedsbriller med et sporty design kombineret med maksimal funktionalitet og sikkerhed. Den fjerlette konstruktion vejer kun 23 gram, hvilket gør disse briller behagelige at have på i længere perioder.
  • Innovative sikkerhedsbriller har et sporty design, der kombinerer funktionalitet og sikkerhed
  • Fjerlet konstruktion vejer kun 23 gram
  • Blødt, justerbart næsestykke med bløde, skridsikre ørestykker for en trykfri pasform
  • Objektivets geometri sikrer optimalt udsyn
Supravision AR Coating
  • Indvendigt: Anti-reflekterende
  • Udvendigt: Anti-reflekterende
  • Ideel til arbejdsforhold med stærke eller blandede lysforhold
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Extreme Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Supravision Plus belægning
  • Indvendigt: Antidug og ridsefast
  • Udvendigt: Antidug og ridsefast
  • Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Supravision Variomatic Coating
  • Indvendigt: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Selvfarvede filtre bliver automatisk mørkere inden for 10 sekunder og lysner efter 30 sekunder
  • Velegnet til arbejdsområder med hyppige bevægelser indefra og udefra og fra lys til mørke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Sølv spejl
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort, Grå
Model- 9193 Sportstyle
Transmissionsværdi 0.12
Vægt (metrisk) 23 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE