Få mere at vide
uvex 9192 Pheos-briller
Artikelnummer. 17207281 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Anti-tåge
Anti-tåge, Ridsefast
Linsefarve:
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve unitSize
17207281 Anti-dug, Ridsefast Klar -
17217281 Anti-tåge Klar Hver
17267281 Anti-tåge, Ridsefast Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17207281 Leverandør uvex Leverandørnr. 9192080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.70 DKK
    81.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.53 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Duo-sfæriske linser giver et bredt synsfelt med bløde, skridsikre armender for at forhindre trykpunkter for øget komfort.
  • Blød, skridsikker armende forhindrer trykpunkter for øget komfort
  • Duo-sfæriske linser giver et stort synsfelt
  • Designet er ekstremt kompatibelt med høreværn, hjelme og bump caps
  • Eye Plus Protection giver ekstra øjenbrynsbeskyttelse med en skrå kant i det øvre område
  • Tilføj nemt et pandebånd og en ramme, når du arbejder i højder eller i trange rum
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Supravision Plus belægning
  • Indvendigt: Antidug og ridsefast
  • Udvendigt: Antidug og ridsefast
  • Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Duo-sfærisk
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Olie- og gasindustrien
Ramme farve Sort, Grå
Model- 9192 Pheos
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard
Mærkning W 166 F CE - 2C-1.2 W1 FKN CE