Få mere at vide
uvex 9192 Pheos sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15316082 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Ramme farve:
Blå, Grå
Sort, Grå
Sort, Orange
Linsefarve:
Grå
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ramme farve Linsefarve Pakningsstørrelse
15316082 Sort, Grå Grå Hver
15386072 Sort, Orange Grå -
15386082 Blå, Grå Klar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15316082 Leverandør uvex Leverandørnr. 9192285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 DKK
    94.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.62 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Pheos sikkerhedsbriller har et stort synsfelt takket være duosfæreskiven og fremragende ventilation for at forhindre dug.
  • Perfekt all-round beskyttelse, med et stort synsfelt gennem duo sfærisk linse
  • Fremragende ventilation takket være integreret uvex climazone tempel koncept
  • Supravision excellence coating er antidug på indersiden og ekstremt ridse- og kemikaliebestandig på ydersiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Supravision Excellence
Linsebelægning Anti-dug
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsefarve Grå
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort, Grå
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Standard