Beskrivelse
- En smal version af den originale pheos-serie for at give brugere med mindre hoveder en optimal og sikker pasform
- Blød, skridsikker armende forhindrer trykpunkter for øget komfort
- Duo-sfæriske linser giver et stort synsfelt
- Designet er ekstremt kompatibelt med høreværn, hjelme og bump caps
- Eye Plus Protection giver ekstra øjenbrynsbeskyttelse med en skrå kant i det øvre område
- Tilføj nemt et pandebånd og en ramme, når du arbejder i højder eller i trange rum
Supravision Extreme Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast
- Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Supravision Excellence Coating
- Interiør: Antidug
- Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
- Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsetype | Duo-sfærisk |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Arbejde i højden eller i lukkede rum |
| Ramme farve | Sort, Grå |
| Model- | Pheos S |
| Transmissionsværdi | 0.23 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |