Få mere at vide
uvex 9192 Pheos S Briller
Artikelnummer. 17227281 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Anti-tåge
Linsefarve:
Grå
Grå
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Linsefarve unitSize
17227281 Anti-dug, Ridsefast Klar Hver
17247281 Anti-dug Klar -
17257281 Anti-tåge Grå Hver
17237281 Anti-dug, Ridsefast Grå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17227281 Leverandør uvex Leverandørnr. 9192282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00 DKK
    103.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.59 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Duo-sfæriske linser giver et bredt synsfelt med bløde, skridsikre armender for at forhindre trykpunkter for øget komfort. En smal version af den originale pheo-serie designet til at give en optimal, sikker pasform til dem med mindre hoveder.
  • En smal version af den originale pheos-serie for at give brugere med mindre hoveder en optimal og sikker pasform
  • Blød, skridsikker armende forhindrer trykpunkter for øget komfort
  • Duo-sfæriske linser giver et stort synsfelt
  • Designet er ekstremt kompatibelt med høreværn, hjelme og bump caps
  • Eye Plus Protection giver ekstra øjenbrynsbeskyttelse med en skrå kant i det øvre område
  • Tilføj nemt et pandebånd og en ramme, når du arbejder i højder eller i trange rum
Supravision Extreme Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast
  • Ideel til arbejdsområder med langvarig udsættelse for kondens og høje niveauer af snavs
Supravision Excellence Coating
  • Interiør: Antidug
  • Udvendigt: Ridsefast og kemikaliebestandigt
  • Linser er nemme at rengøre og mindre modtagelige for tilsmudsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001, EN 170:2002
Linsetype Duo-sfærisk
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Ergonomiske sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Arbejde i højden eller i lukkede rum
Ramme farve Sort, Grå
Model- Pheos S
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV400
Rammetype Smal
Mærkning W 166 F CE - 2C-1,2 W 1 FKN CE