Beskrivelse
- Forseglet øjenbeskyttelse mod flyvende partikler og stænk
- Supravision extreme coating er permanent anti-dug på indersiden og ridsefast på ydersiden
- Stort synsfelt
- Fremragende ventilation for at reducere dug
Tekniske data
Tekniske data
| Linsetype | Supervision ekstrem |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Anti-dug beskyttelsesbriller |
| Ramme farve | Sort, Grå |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Plast |
| Vis mere |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?