Få mere at vide
uvex 9190 i-3s sikkerhedsbriller
Shop alle Uvex produkter
Linsebelægning:
Anti-dug, Ridsefast
Anti-fog
Ridsefast
Linsefarve:
Clear
Grå
Gul
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt designet til at passe til en bred vifte af forskellige brugere
- Sidearmens hældning kan justeres mellem flere niveauer, så de kan tilpasses individuelle ansigtsformer
- 3-komponent teknologi har et justerbart næsestykke, bløde/skridsikre ørestykker og metalfri sidearme
- Designet til at undgå trykpunkter og dermed øge brugerkomforten
Supravision AR Coating
- Indvendigt: Anti-reflekterende
- Udvendigt: Anti-reflekterende
- Ideel til arbejdsforhold med stærke eller blandede lysforhold
Supravision Excellence Coating
- Indvendigt: Antidug
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Nem at rengøre og mindre modtagelig for tilsmudsning
Supravision Plus belægning
- Indvendigt: Antidug og ridsefast
- Udvendigt: Antidug og ridsefast
- Velegnet til miljøer med hyppige temperatur- og luftfugtighedsudsving
Supravision Sapphire Coating
- Indvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Udvendig: Ridsefast og kemikaliebestandig
- Non-stick egenskaber gør det nemt at fjerne fedtet/vandigt snavs
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001; EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsetype | Supravision Excellence |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Filtertype | Solskin |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Ergonomiske sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Blå, Grå |
| Model- | 9190 i-3s |
| Transmissionsværdi | 0.23 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |